Imprimer
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346453-1G OR346453-5G
APOSOR346453-1GEA 217 EUR
APOSOR346453-1G APOSOR346453-5G
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
2-Chloro-3-phenylpropionitrile
Formule: C₉H₈ClN
Poids moléculaire: 165.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995426
Numéro CAS: 17849-62-6