Imprimer
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346430-1G OR346430-5G
APOSOR346430-1GEA 217 EUR
APOSOR346430-1G APOSOR346430-5G
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₇H₃Cl₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981427
Numéro CAS: 66832-07-3