Imprimer
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346412-1G OR346412-500MG
APOSOR346412-1GEA 318 EUR
APOSOR346412-1G APOSOR346412-500MG
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131128
Numéro CAS: 129216-07-5