Imprimer
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346380-1G OR346380-5G
APOSOR346380-1GEA 161 EUR
APOSOR346380-1G APOSOR346380-5G
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664477
Numéro CAS: 18474-59-4