Imprimer
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR346347-1G OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA 0 EUR
APOSOR346347-1G APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₇ClO₅S
Point d'ébullition: 118 °C (1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109333
Numéro CAS: 256373-91-8
UN: 3265
ADR: 8,III