Imprimer
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 788 EUR
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19302667
Numéro CAS: 89284-01-5