2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01005832 Numéro CAS: 1233123-61-9 |