Imprimer
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 294 EUR
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Formule: C₅H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154501
Numéro CAS: 40053-01-8