Imprimer
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346248-1G OR346248-500MG OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA 0 EUR
APOSOR346248-1G APOSOR346248-500MG APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144245
Numéro CAS: 4687-24-5