Imprimer
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346234-1G OR346234-5G
APOSOR346234-1GEA 239 EUR
APOSOR346234-1G APOSOR346234-5G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377304
Numéro CAS: 183303-71-1