Imprimer
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 239 EUR
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11557830
Numéro CAS: 91569-57-2