5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00113229 Numéro CAS: 262855-27-6 |