Imprimer
tert-Butylsulphamoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346220-1G OR346220-500MG
APOSOR346220-1GEA 0 EUR
APOSOR346220-1G APOSOR346220-500MG
tert-Butylsulphamoyl chloride
tert-Butylsulphamoyl chloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520377
Numéro CAS: 33581-95-2