Imprimer
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 405 EUR
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142815
Numéro CAS: 1208081-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III