Imprimer
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 5-(tert-butyl)-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR346202-1G OR346202-500MG
APOSOR346202-1GEA 0 EUR
APOSOR346202-1G APOSOR346202-500MG
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975623
Numéro CAS: 158154-63-3