Imprimer
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Aminoquinoline-3-carboxamide
OR346178-1G OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA 0 EUR
APOSOR346178-1G APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Formule: C₁₀H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06809614
Numéro CAS: 31407-28-0