Imprimer
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346177-1G OR346177-500MG
APOSOR346177-1GEA 0 EUR
APOSOR346177-1G APOSOR346177-500MG
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₇NO₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501431
Numéro CAS: 878477-22-6