Imprimer
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346162-1G OR346162-500MG
APOSOR346162-1GEA 0 EUR
APOSOR346162-1G APOSOR346162-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09939992
Numéro CAS: 294877-36-4