Imprimer
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346136-1G OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA 201 EUR
APOSOR346136-1G APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Formule: C₄H₆Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457744
Numéro CAS: 24442-57-7
UN: 1760
ADR: 8,III