Imprimer
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346089-1G OR346089-5G
APOSOR346089-1GEA 0 EUR
APOSOR346089-1G APOSOR346089-5G
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 261.273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833029
Numéro CAS: 95104-45-3