Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 199.204 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09028409 Numéro CAS: 95104-43-1 |