Imprimer
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346060-1G OR346060-5G
APOSOR346060-1GEA 190 EUR
APOSOR346060-1G APOSOR346060-5G
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₂N₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688291
Numéro CAS: 1040631-47-7