Imprimer
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 0 EUR
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06366748
Numéro CAS: 771-28-8