Imprimer
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346056-1G OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA 314 EUR
APOSOR346056-1G APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568291
Numéro CAS: 479080-30-3