Imprimer
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346026-1G OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA 214 EUR
APOSOR346026-1G APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568214
Numéro CAS: 1053656-27-1