Imprimer
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346024-1G OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA 214 EUR
APOSOR346024-1G APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568207
Numéro CAS: 151098-14-5