Imprimer
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346020-1G OR346020-5G
APOSOR346020-1GEA 91.6 EUR
APOSOR346020-1G APOSOR346020-5G
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₁Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115543
Numéro CAS: 24248-21-3