Imprimer
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345717-1G OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA 220 EUR
APOSOR345717-1G APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11574230
Numéro CAS: 69785-94-0