Imprimer
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 72.5 EUR
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₄
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156994
Numéro CAS: 60546-62-5