Imprimer
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-methylpyridin-4-amine
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 159 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18415428
Numéro CAS: 79055-64-4