Imprimer
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 574 EUR
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formule: C₅H₆IN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999999
Numéro CAS: 77992-46-2