Imprimer
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345495-1G OR345495-5G
APOSOR345495-1GEA 0 EUR
APOSOR345495-1G APOSOR345495-5G
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774106
Numéro CAS: 344296-05-5