Imprimer
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345438-5G OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA 683 EUR
APOSOR345438-5G APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044844
Numéro CAS: 875245-69-5