Imprimer
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 406 EUR
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Poids moléculaire: 183.118 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908185
Numéro CAS: 74230-08-3