4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₇H₂₅BN₂O₄ Point de fusion: 248…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08689495 Numéro CAS: 874290-97-8 |