Imprimer
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345377-25G OR345377-5G
APOSOR345377-25GEA 439 EUR
APOSOR345377-25G APOSOR345377-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833213
Numéro CAS: 585-81-9