Imprimer
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 98.6 EUR
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11040269
Numéro CAS: 433226-05-2