Imprimer
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 139 EUR
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776980
Numéro CAS: 24194-98-7