Imprimer
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR345244-1G OR345244-250MG OR345244-5G
APOSOR345244-1GEA 65.4 EUR
APOSOR345244-1G APOSOR345244-250MG APOSOR345244-5G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697695
Numéro CAS: 129012-04-0