Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-chloropyridin-3-ol
OR345241-1G OR345241-250MG OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA 136 EUR
APOSOR345241-1G APOSOR345241-250MG APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835245
Numéro CAS: 127561-70-0