3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅Cl₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09839289 Numéro CAS: 103949-58-2 |