3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01612785 Numéro CAS: 610261-34-2 |