Imprimer
4-Bromo-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345055-1G OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA 371 EUR
APOSOR345055-1G APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
Poids moléculaire: 202.994 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112576
Numéro CAS: 23056-44-2