2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅Cl₂NO Point de fusion: 108…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00955755 Numéro CAS: 17228-75-0 |