2-Hydrazino-4-iodopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₆IN₃ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD10000014 Numéro CAS: 1057393-44-8 |