5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅BrClN₃ Poids moléculaire: 222.47 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD10000107 Numéro CAS: 1289076-45-4 |