Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.5 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅BrClN₃
Poids moléculaire: 222.47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000080
Numéro CAS: 1289113-27-4