Imprimer
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 464 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₆IN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000048
Numéro CAS: 54231-42-4