Imprimer
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33674-1G OR33674-250MG
APOSOR33674-1GEA 609 EUR
APOSOR33674-1G APOSOR33674-250MG
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
2-Amino-6-methoxyphenol
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998784
Numéro CAS: 40925-71-1