Imprimer
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 260 EUR
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₅ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11574566
Numéro CAS: 23145-14-4